Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525564 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
20μ l
130 μl
250μ L
Emballage:
10 x 96 spidser
50 x 96 spidser
Egnet til formålet:
Steril
Steril& PCR-klar
Packungsgröße:
Pakke med 4800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11721263
Marke: Thermo Scientific™ 918011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Forøg pipetteringsydelsen med disse sterile pipettespidser, som giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Øg pipettering ydeevne med Thermo ScientificTM sterile pipettespidser til BeckmanTM væskehåndteringssystemer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
  • Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Spidser med forlænget længde, der er kompatible med 96-, 384- og 1536-dybe brøndpates
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Sort
Format Stativ
Tip stil Ledende
Emballage 50 x 96 spidser
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt