Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer
Artikelnummer. 11761263 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
130 μl
250μ L
Emballage:
10 x 96 spidser
50 x 96 spidser
Egnet til formålet:
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballage Egnet til formålet Pakningsstørrelse
11761263 130 μl 10 x 96 spidser Steril& PCR-klar Pakke med 4800
11721263 20μ l 50 x 96 spidser Steril& PCR-klar Pakke med 4800
11701263 20μ l 10 x 96 spidser Steril Pakke med 4800
11731263 250μ L 50 x 96 spidser Steril Pakke med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11761263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 919011
Forventet forsendelse: 03-09-2027
Forøg pipetteringsydelsen med disse sterile pipettespidser, som giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Øg pipettering ydeevne med Thermo ScientificTM sterile pipettespidser til BeckmanTM væskehåndteringssystemer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
  • Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Spidser med forlænget længde, der er kompatible med 96-, 384- og 1536-dybe brøndpates
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 130 μl
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Format Stativ
Tip stil Ledende
Emballage 10 x 96 spidser
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Væskehåndteringssystemer
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Steril& PCR-klar