Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
Forøg pipetteringsydelsen med disse sterile pipettespidser, som giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Øg pipettering ydeevne med Thermo ScientificTM sterile pipettespidser til BeckmanTM væskehåndteringssystemer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
- Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Spidser med forlænget længde, der er kompatible med 96-, 384- og 1536-dybe brøndpates
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Sort |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Ledende |
| Emballage | 50 x 96 spidser |
| Til brug med (udstyr) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Produktlinje | Beckman |
| Egnet til formålet | Steril& PCR-klar |