Få mere at vide
KARTELL Steril petriskål
Artikelnummer. 16697872
Diameter (metrisk):
60 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 320
Artikelnummer. 16697872
Brand: KARTELL 0036800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den sterile petriskål er en plan, klar petriskål til engangsbrug designet til rutinemæssigt laboratoriearbejde.
  • Plane, klare engangs Petriskåle i PS.
  • Ventileret og strålesteriliseret.
  • Designet til rutinemæssigt laboratoriearbejde, bakteriologisk forskning.
  • CE mærket.
  • Med udluftningshak på låget for at forhindre kondensdannelse.
  • Beta-ray sterilisering
  • Designet til rutinemæssigt laboratoriearbejde, bakteriologisk forskning.
  • Gasudveksling uden for petriskålen er reduceret takket være fraværet af hak.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Med gitter Not Gridded
Materiale Polystyren
Form Cirkulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Petriskål
Nå tælle 1
Aftræk Triple Vent
Højde (metrisk) 8 mm
Diameter (metrisk) 60 mm