Få mere at vide
KARTELL Steril petriskål
Diameter (metrisk):
60 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 320
Beskrivelse
- Plane, klare engangs Petriskåle i PS.
- Ventileret og strålesteriliseret.
- Designet til rutinemæssigt laboratoriearbejde, bakteriologisk forskning.
- CE mærket.
- Med udluftningshak på låget for at forhindre kondensdannelse.
- Beta-ray sterilisering
- Designet til rutinemæssigt laboratoriearbejde, bakteriologisk forskning.
- Gasudveksling uden for petriskålen er reduceret takket være fraværet af hak.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Med gitter | Not Gridded |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cirkulær |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Type | Petriskål |
| Vis mere |