Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter
Artikelnummer. p-8806011 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Emballage:
100/Pk
25/Pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16313176
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 705730
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser passer til alle instrumenter ved hjælp af standard gentagne spidser.
  • Automatisk størrelsesgenkendelse af BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryk på S og HandyStep™ Elektroniske pipetter
  • BIO-CERT™ steril
  • BIO-CERT™ tips er fri for DNA, RNase, endotoksin og ATP
  • 25 mL og 50 mL størrelser inkluderer en adapter
  • Adaptere kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
Disse tips er velegnede til følgende flere dispensere:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ berør / S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ og Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Ydelsescertifikat/Renhedscertifikat
Rene krav Fri for endotoksin, DNA, RNAse, ATP
Steriliseringsmetode Beta
Format Individuelt indpakket
Tip stil Positiv forskydning
Emballage 100/Pk
Mængde 100
Produkttype Precision Dispenser Tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Uddannet Ja
Produktlinje PD-Tip II
Materiale Polypropylen, Polyethylen