Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter
Shop alle Brand produkterDescription
- Automatisk størrelsesgenkendelse af BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryk på S og HandyStep™ Elektroniske pipetter
- BIO-CERT™ steril
- BIO-CERT™ tips er fri for DNA, RNase, endotoksin og ATP
- 25 mL og 50 mL størrelser inkluderer en adapter
- Adaptere kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ berør / S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ og Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 25 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Ydelsescertifikat/Renhedscertifikat |
| Rene krav | Fri for endotoksin, DNA, RNAse, ATP |
| Steriliseringsmetode | Beta |
| Format | Individuelt indpakket |
| Tip stil | Positiv forskydning |
| Show More |