Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter
Artikelnummer. 16383176 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Emballage:
100/Pk
25 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballage unitSize
16383176 12,5 ml 100/Pk -
16313176 0,1 ml 100/Pk -
16323176 0,5 ml 100/Pk Pakke med 100
16333176 1 ml 100/Pk -
16343176 1,25 ml 100/Pk Pakke med 100
16353176 2,5 ml 100/Pk -
16363176 5 ml 100/Pk -
16373176 10 ml 100/Pk -
16393176 25 ml 25 stk./pakke -
16303186 50 ml 25 stk./pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16383176 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 705744
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser passer til alle instrumenter ved hjælp af standard gentagne spidser.
  • Automatisk størrelsesgenkendelse af BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryk på S og HandyStep™ Elektroniske pipetter
  • BIO-CERT™ steril
  • BIO-CERT™ tips er fri for DNA, RNase, endotoksin og ATP
  • 25 mL og 50 mL størrelser inkluderer en adapter
  • Adaptere kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
Disse tips er velegnede til følgende flere dispensere:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ berør / S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ og Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 12,5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Ydelsescertifikat/Renhedscertifikat
Rene krav Fri for endotoksin, DNA, RNAse, ATP
Steriliseringsmetode Beta
Format Individuelt indpakket
Tip stil Positiv forskydning
Emballage 100/Pk
Mængde 100
Produkttype Precision Dispenser Tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Uddannet Ja
Produktlinje PD-Tip II
Materiale Polypropylen, Polyethylen