Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Stoppers
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Stil:
OmniFlex 3G Igloo
OmniFlex 3G lige stik
Ultra Pure Lige Stik
Beskrivelse
- Sterile
- Stopper
Certificeringer
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Sterile |
| nr. pr. sag | 230 |
| Stil | OmniFlex 3G lige stik |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Certificeringer/compliance | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |
| Lukkestørrelse | 13 mm |