Få mere at vide
AGMA Sterilt neutralt vaskemiddel
Artikelnummer. 30066761
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Triggerspray
Mængde:
6 x 900 ml
2 x 5 l
15 x 1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde
30066761 Flaske med låg 2 x 5 l
30066730 Triggerspray 6 x 900 ml
30066731 Flaske med låg 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30066761 Leverandør AGMA Leverandørnr. 0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.50 DKK
    1040.10 DKK / Pakke med 2
    Spare 62.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Beskyt dine renrum med et yderst effektivt, dybderensende Sterile Neutral vaskemiddel.
Implementering af Den betydelige ekspertise inden for overfladeaktive stofteknologi og desinfektion er Sterile Neutral Detergent designet specifikt til brug i renrum.
Sterile Neutral Detergent-formuleringen fås i en række formater, herunder en 500 ml og 900 ml trigger-spray, 1 L og 5 L væskebeholder eller impregneret på højkvalitets, lavfnugende 68 gsm-servietter eller økonomi-4YPINs.
Den fås som en gamma-bestrålet steril opløsning, hvilket sikrer produktets egnethed uanset din renrumsklasse.
Med meget effektive overfladerensningsegenskaber er den ideel, når der er behov for rengøring.
  • Formuleret til at være lavt skummende efterlader det ikke væsentlige rester eller udtværinger
  • 0,2 μm filtreret væske og gamma-bestrålet, hvilket garanterer sterilitet
  • Dobbelt pakket (hvor det er relevant)
  • Trigger-sprays tilberedt under Grade A-forhold i et Grade C/D renrum
  • Pose-i-flaske-system sikrer sterilitet under brug (kun aftræksspray)
  • 13 ugers brugsvalidering (kun Trigger Spray)
  • Vådservietter imprægneret i et Grade C-miljø
  • Blandet med WFI-kvalitetsvand for at sikre et lavt endotoksinniveau
  • 2 års uåbnet holdbarhed
  • Certificering tilgængelig for fuld sporbarhed Tilgængelig i en række formater, der passer til dine SOP'er
  • 500 ml og 900 ml aftrækkersprays for nem brug for operatører
  • Bekvemt 1 L eller 5 L væske til dosering af tørre servietter eller brug i moppesystemer
Tekniske data
Produkttype Neutralt rengøringsmiddel
Form Væske
pH 6 til 9
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Neutralt vaskemiddel i WFI
Beholdertype Flaske med låg
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Renrum og/eller kontrollerede miljøer underlagt dine strategier for forureningskontrol
Mængde 2 x 5 l