Få mere at vide
AGMA Sterilt neutralt vaskemiddel
Beskrivelse
Implementering af Den betydelige ekspertise inden for overfladeaktive stofteknologi og desinfektion er Sterile Neutral Detergent designet specifikt til brug i renrum.
Sterile Neutral Detergent-formuleringen fås i en række formater, herunder en 500 ml og 900 ml trigger-spray, 1 L og 5 L væskebeholder eller impregneret på højkvalitets, lavfnugende 68 gsm-servietter eller økonomi-4YPINs.
Den fås som en gamma-bestrålet steril opløsning, hvilket sikrer produktets egnethed uanset din renrumsklasse.
Med meget effektive overfladerensningsegenskaber er den ideel, når der er behov for rengøring.
- Formuleret til at være lavt skummende efterlader det ikke væsentlige rester eller udtværinger
- 0,2 μm filtreret væske og gamma-bestrålet, hvilket garanterer sterilitet
- Dobbelt pakket (hvor det er relevant)
- Trigger-sprays tilberedt under Grade A-forhold i et Grade C/D renrum
- Pose-i-flaske-system sikrer sterilitet under brug (kun aftræksspray)
- 13 ugers brugsvalidering (kun Trigger Spray)
- Vådservietter imprægneret i et Grade C-miljø
- Blandet med WFI-kvalitetsvand for at sikre et lavt endotoksinniveau
- 2 års uåbnet holdbarhed
- Certificering tilgængelig for fuld sporbarhed Tilgængelig i en række formater, der passer til dine SOP'er
- 500 ml og 900 ml aftrækkersprays for nem brug for operatører
- Bekvemt 1 L eller 5 L væske til dosering af tørre servietter eller brug i moppesystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neutralt rengøringsmiddel |
| Form | Flydende spray |
| pH | 6 til 9 |
| Sterilitet | Steril |
| Udseende | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Sammensætning | Neutralt vaskemiddel i WFI |
| Beholdertype | Triggerspray |
| Engangs | Begrænset brug |
| Vis mere |