Få mere at vide
Contec™ Steril IPA
Shop alle Contec produkter
Beholdertype:
Flaske med låg
Trigger sprayflaske
Mængde:
2 x 5 l
6 x 1 l
8 x 0,5 l
Pakningsstørrelse:
2 flasker
6 flasker
8 flasker
Beskrivelse
- Garanteret endotoksin niveauer af< 0,25 EU/mL gør den ideel til brug i produktkontaktområder
- GMP fremstillet under Grade A laminar flow luftstrøm i et Grade C renrum sikrer, at alkoholen, beholderen og emballagen er fri for forurening og partikler
- Udløserspray og pose i flaske beskyttet system forhindrer flaskeindhold i at blive forurenet under brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Isopropylalkohol |
| Form | Flydende spray |
| pH | Ikke relevant |
| Sterilitet | Steril |
| Udseende | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Sammensætning | Væske |
| Koncentration | 70% IPA med vand til injektion |
| Beholdertype | Trigger sprayflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: PROPAN-2-OL