Få mere at vide
Contec™ Steril IPA
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15892917 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Trigger sprayflaske
Mængde:
2 x 5 l
6 x 1 l
8 x 0,5 l
Pakningsstørrelse:
2 flasker
6 flasker
8 flasker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde unitSize
15892917 Trigger sprayflaske 8 x 0,5 l 8 flasker
15597171 Trigger sprayflaske 6 x 1 l 6 flasker
15537171 Flaske med låg 2 x 5 l 2 flasker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15892917 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SBT0570IW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 DKK
    1242.48 DKK / 8 flasker
    Spare 267.52 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres sterilt ved gammabestrålet ved hjælp af en valideret proces ved ikke mindre end 25 kGy. Contec™ Steril IPA er en alkoholblanding på 0,2 mikron filtreret, fyldt og pakket i en Grade C (ISO Klasse 7) renrum.
  • Garanteret endotoksin niveauer af< 0,25 EU/mL gør den ideel til brug i produktkontaktområder
  • GMP fremstillet under Grade A laminar flow luftstrøm i et Grade C renrum sikrer, at alkoholen, beholderen og emballagen er fri for forurening og partikler
  • Udløserspray og pose i flaske beskyttet system forhindrer flaskeindhold i at blive forurenet under brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Isopropylalkohol
Form Flydende spray
pH Ikke relevant
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Væske
Koncentration 70% IPA med vand til injektion
Beholdertype Trigger sprayflaske
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Ja
Mængde 8 x 0,5 l
Volumen (engelsk) 0,1 gal.
Volumen (metrisk) 0.5 L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: PROPAN-2-OL