Få mere at vide
Contec™ Steril IPA
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15597171 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Trigger sprayflaske
Mængde:
2 x 5 l
6 x 1 l
8 x 0,5 l
Unit Size:
2 flasker
6 flasker
8 flasker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Beholdertype Mængde Unit Size
15597171 Trigger sprayflaske 6 x 1 l 6 flasker
15892917 Trigger sprayflaske 8 x 0,5 l 8 flasker
15537171 Flaske med låg 2 x 5 l 2 flasker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15597171 Supplier Contec™ Supplier No. SBT170IW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1912.09 DKK
    1259.99 DKK / Pakke med 6
    Spare 652.10 DKK
    34% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Leveres sterilt ved gammabestrålet ved hjælp af en valideret proces ved ikke mindre end 25 kGy. Contec™ Steril IPA er en alkoholblanding på 0,2 mikron filtreret, fyldt og pakket i en Grade C (ISO Klasse 7) renrum.
  • Garanteret endotoksin niveauer af< 0,25 EU/mL gør den ideel til brug i produktkontaktområder
  • GMP fremstillet under Grade A laminar flow luftstrøm i et Grade C renrum sikrer, at alkoholen, beholderen og emballagen er fri for forurening og partikler
  • Udløserspray og pose i flaske beskyttet system forhindrer flaskeindhold i at blive forurenet under brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Ethylalkohol
Form Flydende spray
pH Ikke relevant
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Isopropanol og WFI (vand til injektion)
Koncentration 70 % IPA i 30 % WFI
Beholdertype Trigger sprayflaske
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Ja
Til brug med (applikation) Steriliserer overflader i renrum
Mængde 6 x 1 l
Volumen (engelsk) 0,3 gal.
Volumen (metrisk) 1 L
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: PROPAN-2-OL