Få mere at vide
Sampling Systems™ Sterile væske- og pulverflasker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17524666 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 17524666
Brand: Sampling Systems™ 8404H250S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar væsker og pulvere i et sterilt miljø med sterile væske- og pulverflasker. Disse væsketætte beholdere er fremstillet af FDA og EU-konform HDPE/PP og er ideelle til brug i den farmaceutiske, fødevare- og kemiske industri. Fås fra lager i en række størrelser.
  • Et udvalg af sterile flasker med bred mund af høj kvalitet.
  • Flaskerne har en krop lavet af HDPE og en skruelåg af PP.
  • Alle polymerer, der bruges til disse flasker, er lavet af FDA-overensstemmende polymerer.
  • Disse sterile flasker er ideelle til brug i laboratorier og produktionsområder.
  • Flaskerne har en bred hals, hvilket gør dem ideelle, når du arbejder med pulvere såvel som væsker.
  • Emballeringsprocessen foregår i et klasse 7 renrum, og hver flaske pakkes i en laminatfilmpose.
  • Efter pakning steriliseres flaskerne ved gammabestråling.
  • Du skal blot pakke ud og bruge.
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE/PP.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale HDPE
Emballage Individuelt pakket
Sterilitet Steril
Mund Bred, gevind
Højde (metrisk) 131 mm