Få mere at vide
Chemsplash Sterile-bestrålede overærmer
Beskrivelse
Chemsplash 55GSM Type 6B Stof Oversleeve
- Materiale: 55GSM Type 6B Stof
- Mikroporøs, blød og behagelig følelse
- Gammabestrålet og dobbeltsækket pr. par
- Elastik i begge ender
- Anti-Static Materiale
- Silikone og latex fri
- Ikke-fnug
- Længde: 42 cm
- Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Gammabestrålet Chemsplash Overærmer er lavet af Chemsplash blødt og mikroporøst stof. Disse overtræk er stærke og modstandsdygtige over for kemisk stænk og støv. De er elastiske i begge ender for nem pasform. Stoffet er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfrit og velegnet til renrumsanvendelser. Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9. Chemsplash Tilbehør giver beskyttelse til både bæreren og miljøet, designet til maksimal komfort og bærbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Produkttype | Beskyttende ærme |
| Materiale | Mikroporøst stof |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Elastiske ender |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 40 cm |
| Vis mere |