Få mere at vide
Chemsplash Steril bestrålet overstøvle
Beskrivelse
Chemsplash Skridsikre overstøvler
- Materiale: Chemsplash 55GSM Type PB 6B
- Steril bestrålet og dobbeltpose
- Elastik top og ankler
- Silikone og latex fri
- Anti-Static Materiale
- Ikke-fnug
- Hvid PVC sål
- Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
- PFAS fri
Beskrivelse: Leveres GAMMA Sterile Bestrålet og dobbeltpose, den Chemsplash Non Slip Overboot er lavet af Chemsplash stof, som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne overstøvle er elastisk ved læg og ankel og har en skridsikker hvid PVC-sål. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør er designet til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren, hvilket sikrer maksimal komfort og bæreevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Mikroporøst stof |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Elastisk top |
| Sål Type | Anti-skrid |
| Modstand | Væske |
| Produkttype | Kontrollerede miljøer Boot Covers |
| Vis mere |