Få mere at vide
Technical Service Consultants™ Steril podningsnål
Artikelnummer. 12719885
Farve:
Hvid
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12719885
Brand: Technical Service Consultants™ TS/3C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug engangs Technical Service Consultants™ Steril inokulationsnål for at spare tid sammenlignet med varmesterilisering af genanvendelige nåle. Nålen er perfekt til at tælle eller isolere patogener fra tunge blandede kulturer.
  • Tilspidset spids for forbedret perlesikkerhed
  • Sikker og sikker overførsel af kulturer fra fryser til kulturplade
  • Eliminerer behovet for at balancere perler med inokuleringsløkke
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Produkttype Inokuleringsløkke
Til brug med (udstyr) Kun generel laboratoriebrug
Mængde 1000/Pk.
Til brug med (applikation) Almindelig laboratoriebrug