Få mere at vide
Greiner Bio-One Steril inokulationsløkke
Artikelnummer. 10659021
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Mængde:
2000/pakke
600/pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
10659021 Hvid 2000/pakke
10707682 Blå 600/pakke
10342651 Gul 600/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10659021 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 731101
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfører inokulum til striber. Greiner Bio-One™ Sterile inokuleringsløkker er ideelle til at hente et podestof fra en kultur af mikroorganismer.
  • Fleksible løkker for lettere opsamling og podning
  • Steriliseret ved bestråling
  • Kun til forskning; ikke til brug i diagnostiske procedurer, medmindre andet er angivet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Længde (metrisk) 200 mm
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Mængde 2000/pakke
Til brug med (applikation) Research use