Få mere at vide
Technical Service Consultants™ Steril inokulationsløkke
Brug Technical Service Consultants™ Steril inokulationsløkke til generel brug eller rutineprøver. Dens bløde HI polystyren sammensætning forhindrer hovedet i at brække af, hvilket gør den ideel til klinisk brug.
Brand: Technical Service Consultants™ TS/30-D
807.52 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Kun til laboratoriebrug
- Holdbarhed: 3 år.
- Steriliseringsmetode: Gammabestråling for at opnå en SAL på 10-6
- 4-25 °C. Opbevares i tørt og ventileret område; beskyttes mod lys, varme og fugt i tætlukket original beholder
Tekniske data
Engangsbrug | |
Polystyren | |
Rød | |
Kun til laboratoriebrug | |
Kun til laboratoriebrug |
5μ L | |
Steril | |
Inokuleringsløkke | |
20/pose |