Få mere at vide
Technical Service Consultants™ Steril inokulationsløkke
Artikelnummer. 12371309
Volumen:
1μ L
5μ L
10μ L
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Rød
Mængde:
1000 Pk.
20/pose
50 poser á 20 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12371309
Brand: Technical Service Consultants™ TS/2A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Technical Service Consultants™ Steril inokulationsløkke til generel brug eller rutineprøver. Dens bløde HI polystyren sammensætning forhindrer hovedet i at brække af, hvilket gør den ideel til klinisk brug.
  • Kun til laboratoriebrug
  • Holdbarhed: 3 år.
  • Steriliseringsmetode: Gammabestråling for at opnå en SAL på 10-6
  • 4-25 °C. Opbevares i tørt og ventileret område; beskyttes mod lys, varme og fugt i tætlukket original beholder
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 10μ L
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Farve Grøn
Produkttype Inokuleringsløkke
Til brug med (udstyr) Kun til laboratoriebrug
Mængde 20/pose
Til brug med (applikation) Kun til laboratoriebrug