Få mere at vide
Contec™ Steril HydroPure SATWIPES™ System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16341778 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
16341778 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 16341778 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SSWC16HP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4330.00 DKK
    3572.34 DKK / Pakke med 1000
    Spare 757.66 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec HydroPure er en blanding af 6% hydrogenperoxid med renset vand og Amplitude Theta polyester/celluloseservietter.
Effektiv mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær og sporer, Contec HydroPure efterlader lidt til ingen rester, hvilket gør den ideel til brug i kritiske områder.
Contec HydroPure leveres som et punkt-of-use SATWIPES-system. Hver pakke i dobbeltpose indeholder en beholder med 100 x 54 g/m2 Amplitude Theta polyester/cellulose tørservietter og en 500 ml flaske med låg Contec HydroPure .
Tilsæt blot 500 ml HydroPure til den tørre rulle, 5 minutter før brug, og brug de imprægnerede servietter inden for 7 dage.
Contec HydroPure er 0,2 mikron filtreret og fyldt i et Grade A-miljø. Det sterile produkt filtreres i forbestrålede komponenter. Tørservietbeholderen bestråles med ikke mindre end 25 kGy.
Funktioner& Fordele
  • Imprægnerede servietter på brugsstedet muliggør bekvem og kontrolleret påføring af desinfektionsmiddel
  • Hydrogenperoxid nedbrydes til vand& ilt efterlader ingen rester
  • Sporicid aktivitet med meget lav restkoncentration, så velegnet til kritiske områder
  • Tilgængelig steril, så ideel til klasse A/B områder
  • Dobbeltpose for nem overførsel til renrumsmiljø
  • Lineær afrivningsemballage gør hver taske nem at åbne, selv når du har handsker på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tør aftørring
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyestercellulose
Dimensioner (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
Til brug med (udstyr) Contec HydroPure 6% hydrogenperoxid
Emballagemængde 100/Canister, 10 Canisters/Cs.
Mætningsopløsning 6% hydrogenperoxid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC STERILE SATWIPES HYDROPURE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution