Få mere at vide
AGMA Sterilt vand med høj renhed
Artikelnummer. 30066755
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Triggerspray
Mængde:
6 x 900 ml
15 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde
30066755 Triggerspray 6 x 900 ml
30066727 Flaske med låg 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30066755 Leverandør AGMA Leverandørnr. 105669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1118.25 DKK
    1015.96 DKK / Pakke med 6
    Spare 102.29 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fjern desinfektionsrester fra dit renrumsmiljø med WFI-kvalitet sterilt og renhedsvand.
Et af de simpleste renserumsopløsningsmidler til overfladerengøring, AGMA's Sterile High Purity Water er et fremragende opløsningsmiddel til ioniske salte og sukkerarter, som ofte bruges i præparater og efterlades af rengørings- og desinfektionsprodukter.
Tilgængeligt som væske eller i en trigger-sprayflaske, WFI-kvalitetsvand fås med fuld certificering og detox-prikket for at give ro i sindet, når gamma-bestrålet.
Væsken er ideel til mopping eller dosering af servietter, og sprayflasken med aftrækker er designet til at minimere overdreven belastning på operatørerne.
  • Trigger-sprays har Bag-in-Bottle-teknologi for at opretholde sterilitet under brug, med valideret 13-ugers brug.
  • Fremstillet med WFI-kvalitetsvand, hvilket garanterer et lavt endotoksinniveau (mindre end 0,25 EU/ml) og egnethed til produktkontaktområder.
  • Dobbelt pakket og batch-kodet.
  • Fuldt sporbar med understøttende analyse og certificering.
  • To års uåbnet holdbarhed.
  • Fås i 900 ml Trigger, 1000 ml og 5 L flasker.
Tekniske data
Produkttype Sterilt vand med høj renhed
Farvekodet Nej
Form Flydende spray
pH 6 til 9
Duft Uparfumeret
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Beholdertype Triggerspray
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Renrum og/eller kontrollerede miljøer underlagt dine strategier for forureningskontrol
Emballage Individuelt dobbeltposet
Mængde 6 x 900 ml