Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile graduerede overførselspipetter
Artikelnummer. 13489108 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
Længde (metrisk):
150 mm
155 mm
Volumen (metrisk) dispensering:
33μ L
40μ L
Emballagetype:
25 indvendige pakker á 20 stk
50 indvendige pakker á 10 stk
Individuelt indpakket
Conditionnement:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Volumen (metrisk) dispensering Emballagetype unitSize
13489108 1 mL 150 mm 33μ L Individuelt indpakket Pakke med 500
13419118 1 mL 150 mm 33μ L 50 indvendige pakker á 10 stk Pakke med 500
13469108 3 mL 155 mm 40μ L Individuelt indpakket Pakke med 500
13409118 3 mL 155 mm 40μ L 25 indvendige pakker á 20 stk Pakke med 500
13479108 3 mL 155 mm 40μ L 50 indvendige pakker á 10 stk Pakke med 500
13429118 1 mL 150 mm 33μ L 25 indvendige pakker á 20 stk Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13489108
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fremstillet af polyethylen med lav densitet.
  • Gennemsigtig i farven
  • Indeholder gradueringer
  • Steril
Spécification
Materiale LDPE
Dråber/ml 30
Uddannet Ja
Gradueringer 1 mL
Mængde 500/Pk.
Volumen (metrisk) dispensering 33μ L
Emballagetype Individuelt indpakket
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Overførselspipet
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.