Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile graduerede overførselspipetter
Artikelnummer. 13469108 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
Længde (metrisk):
150 mm
155 mm
Volumen (metrisk) dispensering:
33μ L
40μ L
Emballagetype:
25 indvendige pakker á 20 stk
50 indvendige pakker á 10 stk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Volumen (metrisk) dispensering Emballagetype Pakningsstørrelse
13469108 3 mL 155 mm 40μ L Individuelt indpakket Pakke med 500
13489108 1 mL 150 mm 33μ L Individuelt indpakket Pakke med 500
13419118 1 mL 150 mm 33μ L 50 indvendige pakker á 10 stk Pakke med 500
13409118 3 mL 155 mm 40μ L 25 indvendige pakker á 20 stk Pakke med 500
13479108 3 mL 155 mm 40μ L 50 indvendige pakker á 10 stk Pakke med 500
13429118 1 mL 150 mm 33μ L 25 indvendige pakker á 20 stk Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13469108
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polyethylen med lav densitet.
  • Gennemsigtig i farven
  • Indeholder gradueringer
  • Steril
Tekniske data
Materiale LDPE
Dråber/ml 25
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5 mL
Mængde 500/Pk.
Volumen (metrisk) dispensering 40μ L
Emballagetype Individuelt indpakket
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 155 mm
Type Overførselspipet