Få mere at vide
Kartell™ Steril gradueret konisk centrifugerør
Artikelnummer. 16667363
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Gradueringer:
0,5 ml
2,5 ml
Maks. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
Emballagetype:
Bakkepakke
Bulk pakke
Enkelt pakke
Storpakke
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Maks. RCF Emballagetype
16667363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Enkelt pakke
16657363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Storpakke
12553347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bakkepakke
16677363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Bakkepakke
12533347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bulk pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16667363 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8400800
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg prøvegenvindingen med et konisk formet rør, der har en ribbet, brugervenlig hætte. Kartell™ Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube er lavet af polypropylen med høj gennemsigtighed og har et stort hvidt markeringsområde for at øge sporbarheden.
  • Tåler ekstreme temperaturer på -80 °C til +121 °C
  • Inkluderer blå gevind-design prop-forsegling hætte med ribbet kant for sikker og nem åbning og lukning
  • Konisk bund for total prøvegenvinding
  • Letlæselige gradueringer er fortrykte
  • Designet til prøveindsamling eller transport
  • Apyrogen og endotoksinfri
  • Rørene bestråles af ioniserende betastråling
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Diameter (metrisk) 17 mm
Maks. RCF 6200 RCF
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CE/IVD
Lukketype Stikforsegling
Farve Krystalklar
Længde (metrisk) 121 mm
Materiale Polypropylen
Uddannet Ja
Inkluderer Hvidt markeringsområde
Emballagetype Enkelt pakke
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Gradueringer 0,5 ml
Form Konisk