Få mere at vide
Kartell™ Steril gradueret konisk centrifugerør
Artikelnummer. 16657363
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Gradueringer:
0,5 ml
2,5 ml
Maks. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
Emballagetype:
Bakkepakke
Bulk pakke
Enkelt pakke
Storpakke
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Maks. RCF Emballagetype
16657363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Storpakke
16667363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Enkelt pakke
12553347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bakkepakke
16677363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Bakkepakke
12533347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bulk pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16657363 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8400700
Øg prøvegenvindingen med et konisk formet rør, der har en ribbet, brugervenlig hætte. Kartell™ Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube er lavet af polypropylen med høj gennemsigtighed og har et stort hvidt markeringsområde for at øge sporbarheden.
  • Withstands temperature extremes of -80°C to +121°C
  • Includes blue thread-design plug-seal cap with ribbed edge for safe and easy opening and closing
  • Conical bottom for total sample recovery
  • Easy-to-read graduations are pre-printed
  • Designed for sample collection or transportation
  • Apyrogenic and endotoxines free
  • Tubes are irradiated by ionizing beta radiation
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Diameter (metrisk) 17 mm
Maks. RCF 6200 RCF
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance CE/IVD
Lukketype Plug Seal
Farve Crystal Clear
Længde (metrisk) 121 mm
Materiale Polypropylene
Uddannet Yes
Inkluderer White marking area
Emballagetype Storpakke
Sterilitet Sterile
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Gradueringer 0,5 ml
Form Conical