Få mere at vide
Kartell™ Steril gradueret konisk centrifugerør
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Gradueringer:
0,5 ml
2,5 ml
Maks. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
Emballagetype:
Bakkepakke
Bulk pakke
Enkelt pakke
Storpakke
Beskrivelse
- Tåler ekstreme temperaturer på -80 °C til +121 °C
- Inkluderer blå gevind-design prop-forsegling hætte med ribbet kant for sikker og nem åbning og lukning
- Konisk bund for total prøvegenvinding
- Letlæselige gradueringer er fortrykte
- Designet til prøveindsamling eller transport
- Apyrogen og endotoksinfri
- Rørene bestråles af ioniserende betastråling
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Maks. RCF | 9400 RCF |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | CE/IVD |
| Lukketype | Stikforsegling |
| Farve | Krystalklar |
| Længde (metrisk) | 117 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |