Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Seals
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Farve (forsegling):
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 220
Beskrivelse
- Sterile
- Flip-off Seal
Certificeringer
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Rød |
| Materiale | Aluminum |
| Sterilitet | Sterile |
| nr. pr. sag | 220 |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Lukketype | Sterile Flip Seal |
| Certificeringer/compliance | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | 5 or 10 mL Serum Vial |