Få mere at vide
Texwipe™ Sterilt tøropsamlings- og transportsystem
Artikelnummer. p-6698039 Shop alle Texwipe produkter
Tip materiale:
Bomuld
Polyester
Længde (metrisk) hoved:
17 mm
18,2 mm
Bredde (metrisk) hoved:
4,6 mm
7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17238879
Brand: Texwipe™ STX705PT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile brugsklare enheder til indsamling og transport af bakteriologiske prøver.
Designet til at opretholde integriteten af både prøveindsamling og prøvetransport til laboratoriet.
  • Konstrueret af 100 % spundet bomuld i USP-kvalitet eller 100 % spundet polyester af USP-kvalitet
  • Vatpinde bindes sikkert til et fleksibelt polystyrenskaft ved hjælp af et vandbaseret klæbemiddel
  • 155 mm (6,1 tommer) lange podninger giver adgang til svært tilgængelige prøvetagningssteder
  • LDPE-støbt hætte af medicinsk kvalitet holder sikkert håndtaget for sikkerhed og sterilitet under prøvetagning
  • Forseglingssikker forsegling sikrer sterilitet på brugsstedet
  • 1 mm tykt polypropylenrør af medicinsk kvalitet med sømløst støbt design med rund bund
  • Hætteringe sikrer tæt forsegling og beskytter mod forurening under transport
  • Emballage mærket til global brug
  • Gamma bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10-6 i overensstemmelse med ANSI/AAMI/ISO 11137
  • Partikode og udløbsdato tydeligt markeret på hvert rør
  • Certifikater for bestråling og overensstemmelse, der er knyttet til hvert enkelt tilfælde, bekræfter, at bestrålingsdosis opfylder specifikationerne
Ordreinfo
1 vatpind/rør; 100 rør/kasse; 5 æsker/etui
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certifikater for bestråling og overensstemmelse
Til brug med (applikation) Diagnostisk prøvetagning, Miljøovervågning, DNA-prøvetagning, Overfladeprøvetagning
Farve på håndtag Hvid
Produkttype Renrums vatpind
Længde (engelsk) Hoved 0,717 tommer.
Længde (engelsk) Håndtag 5.276 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 134 mm
Længde (metrisk) hoved 18,2 mm
Bredde (engelsk) Hoved 0,276 tommer.
Bredde (metrisk) hoved 7 mm
Klæbende type Vandbaseret
Håndtag Materiale Polystyren
Tip materiale Bomuld