Få mere at vide
Texwipe™ Sterilt tøropsamlings- og transportsystem
Artikelnummer. 17288879 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tip materiale:
Bomuld
Polyester
Længde (metrisk) hoved:
17 mm
18,2 mm
Bredde (metrisk) hoved:
4,6 mm
7 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tip materiale Længde (metrisk) hoved Bredde (metrisk) hoved
17288879 Polyester 17 mm 4,6 mm
17238879 Bomuld 18,2 mm 7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17288879 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. STX764T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10105.00 DKK
    8647.37 DKK / Pakke med 500
    Spare 1457.63 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sterile brugsklare enheder til indsamling og transport af bakteriologiske prøver.
Designet til at opretholde integriteten af både prøveindsamling og prøvetransport til laboratoriet.
  • Konstrueret af 100 % spundet bomuld i USP-kvalitet eller 100 % spundet polyester af USP-kvalitet
  • Vatpinde bindes sikkert til et fleksibelt polystyrenskaft ved hjælp af et vandbaseret klæbemiddel
  • 155 mm (6,1 tommer) lange podninger giver adgang til svært tilgængelige prøvetagningssteder
  • LDPE-støbt hætte af medicinsk kvalitet holder sikkert håndtaget for sikkerhed og sterilitet under prøvetagning
  • Forseglingssikker forsegling sikrer sterilitet på brugsstedet
  • 1 mm tykt polypropylenrør af medicinsk kvalitet med sømløst støbt design med rund bund
  • Hætteringe sikrer tæt forsegling og beskytter mod forurening under transport
  • Emballage mærket til global brug
  • Gamma bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10-6 i overensstemmelse med ANSI/AAMI/ISO 11137
  • Partikode og udløbsdato tydeligt markeret på hvert rør
  • Certifikater for bestråling og overensstemmelse, der er knyttet til hvert enkelt tilfælde, bekræfter, at bestrålingsdosis opfylder specifikationerne
Bestellinformation
1 vatpind/rør; 100 rør/kasse; 5 æsker/etui
Spezifikation
Certificeringer/compliance Certifikater for bestråling og overensstemmelse
Til brug med (applikation) Diagnostisk prøvetagning, Miljøovervågning, DNA-prøvetagning, Overfladeprøvetagning
Farve på håndtag Hvid
Produkttype Renrums vatpind
Længde (engelsk) Hoved 0,669 tommer.
Længde (engelsk) Håndtag 5.276 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 134 mm
Længde (metrisk) hoved 17 mm
Bredde (engelsk) Hoved 0,181 tommer.
Bredde (metrisk) hoved 4,6 mm
Klæbende type Vandbaseret
Håndtag Materiale Polystyren
Tip materiale Polyester
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.