Få mere at vide
Texwipe™ Sterilt tøropsamlings- og transportsystem
Shop alle Texwipe produkter
Tip materiale:
Bomuld
Polyester
Længde (metrisk) hoved:
17 mm
18,2 mm
Bredde (metrisk) hoved:
4,6 mm
7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet til at opretholde integriteten af både prøveindsamling og prøvetransport til laboratoriet.
- Konstrueret af 100 % spundet bomuld i USP-kvalitet eller 100 % spundet polyester af USP-kvalitet
- Vatpinde bindes sikkert til et fleksibelt polystyrenskaft ved hjælp af et vandbaseret klæbemiddel
- 155 mm (6,1 tommer) lange podninger giver adgang til svært tilgængelige prøvetagningssteder
- LDPE-støbt hætte af medicinsk kvalitet holder sikkert håndtaget for sikkerhed og sterilitet under prøvetagning
- Forseglingssikker forsegling sikrer sterilitet på brugsstedet
- 1 mm tykt polypropylenrør af medicinsk kvalitet med sømløst støbt design med rund bund
- Hætteringe sikrer tæt forsegling og beskytter mod forurening under transport
- Emballage mærket til global brug
- Gamma bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10-6 i overensstemmelse med ANSI/AAMI/ISO 11137
- Partikode og udløbsdato tydeligt markeret på hvert rør
- Certifikater for bestråling og overensstemmelse, der er knyttet til hvert enkelt tilfælde, bekræfter, at bestrålingsdosis opfylder specifikationerne
Ordreinfo
1 vatpind/rør; 100 rør/kasse; 5 æsker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certifikater for bestråling og overensstemmelse |
| Til brug med (applikation) | Diagnostisk prøvetagning, Miljøovervågning, DNA-prøvetagning, Overfladeprøvetagning |
| Farve på håndtag | Hvid |
| Produkttype | Renrums vatpind |
| Længde (engelsk) Hoved | 0,717 tommer. |
| Længde (engelsk) Håndtag | 5.276 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 134 mm |
| Længde (metrisk) hoved | 18,2 mm |
| Bredde (engelsk) Hoved | 0,276 tommer. |
| Bredde (metrisk) hoved | 7 mm |
| Vis mere |