Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile engangs standard serologiske pipetter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fisherbrand™ Sterile serologiske standardpipetter til engangsbrug har en standardspids. Polystyren konstruktion, med negative inddelinger i alle størrelser. Certificeret ASTM E934, ASTM E1380 kompatibel.
- Stigende og faldende gradueringer på alle størrelser undtagen 1 og 2 ml
- Sterile og ikke-fugtige pipetter
- Giv en tolerance for± 2% ved fuld volumen og har plug-in mundende
- Uden lup stribe
- Genanvendelig ydre emballage
- Bulk pakket
- Hvert pipettelot testes for sterilitet, nøjagtighed og endotoksinniveau
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen med et endotoksinniveau på mindre end 0,5 EU/ml efterfølgende USP XXII bakteriel endotoksintest (85); DNase/RNase fri; BSE/TSE fri
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 934; rette sig efter ASTM E 1380 til farvekodning. Kalibreret til at levere/blæse ud
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere/blæse ud |
| Certificeringer/compliance | ASTM E934, ASTM E1380; DNase/RNase fri; BSE/TSE fri |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Negative gradueringer | 10 mL |
| Mængde | 200/Cs., 25/Pk., 8 Packs/Cs. |
| Tip stil | Standard |
| Tolerance | ±0,5 ml |
| Vis mere |