Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile engangs standard serologiske pipetter
Artikelnummer. 11809670 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.10 mL
0.2 mL
0.5 mL
Tip stil:
Standard
Tolerance:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Tip stil Tolerance Pakningsstørrelse
11809670 10 mL 0.1 mL Standard ±0,2 ml Pakke med 500
11879660 1 mL 0.01 mL Standard ±0,02 ml Pakke med 1000
11889660 2 mL 0.01 mL Standard ±0,04 ml Pakke med 500
11899660 5 mL 0.10 mL Standard ±0,1 ml Pakke med 500
11819670 25 mL 0.2 mL Standard ±0,5 ml Pakke med 200
10421645 50 mL 0.5 mL Standard ±1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11809670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    695.14 DKK / Pakke med 500
    Spare 39.86 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polystyrenpipette med negative inddelinger i alle størrelser
Fisherbrand™ Sterile serologiske standardpipetter til engangsbrug har en standardspids. Polystyren konstruktion, med negative inddelinger i alle størrelser. Certificeret ASTM E934, ASTM E1380 kompatibel.
  • Stigende og faldende gradueringer på alle størrelser undtagen 1 og 2 ml
  • Sterile og ikke-fugtige pipetter
  • Giv en tolerance for± 2% ved fuld volumen og har plug-in mundende
  • Uden lup stribe
  • Genanvendelig ydre emballage
  • Bulk pakket
  • Hvert pipettelot testes for sterilitet, nøjagtighed og endotoksinniveau
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen med et endotoksinniveau på mindre end 0,5 EU/ml efterfølgende USP XXII bakteriel endotoksintest (85); DNase/RNase fri; BSE/TSE fri
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 934; rette sig efter ASTM E 1380 til farvekodning. Kalibreret til at levere/blæse ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere/blæse ud
Certificeringer/compliance ASTM E934, ASTM E1380; DNase/RNase fri; BSE/TSE fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Negative gradueringer 3 mL
Mængde 50/Pk., 500/Cs.
Tip stil Standard
Tolerance ±0,2 ml
Emballagetype Bulk
Volumen (engelsk) 0,33 oz.
Farve Orange
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Serologisk pipette