Få mere at vide
Contec™ Steril denatureret ethanol, 70%
BIOPHARMA
Blanding af 70% v/v denatureret ethanol med 30% renset vand. Contec™ Steril lav endotoksin alkohol, 70% er 0,2 mikron filtreret.
Brand:  Contec™ SBT170DEW
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15587171
  • 2460.00 DKK / 6 flasker
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Garanteret endotoksin niveauer af< 0,25 EU/mL gør den ideel til brug i produktkontaktområder
  • GMP fremstillet under Grade A laminar flow luftstrøm i et Grade C renrum sikrer, at alkoholen, beholderen og emballagen er fri for forurening og partikler
  • Udløserspray og pose i flaske beskyttet system forhindrer flaskeindhold i at blive forurenet under brug
  • Flasker kan tømmes helt, hvilket eliminerer spild, så det er ikke nødvendigt at kassere ubrugt produkt under holdbarheden
  • Triggerspray kan indstilles til jet eller spray - stor dråbestørrelse reducerer risikoen for indånding og giver god overfladedækning
  • Dobbelt/tredobbelt pose pakket i lineær afrivningsemballage, så hver pose er nem at åbne, selv når du har handsker på
  • Steril via gammabestråling, så velegnet til brug i klasse A og B renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Ethylalkohol
Ikke relevant
Farveløs
Klar
70 % (v/v) Ethanol i 30 % WFI
Begrænset brug
Ja
6 x 1 L
Flydende spray
Steril
Må ikke autoklaveres
Denatureret ethanol og WFI (vand til injektion)
Trigger sprayflaske
Filtreret
Steriliserer overflader i renrum
1 L
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS Dokumenter Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer241202946 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato21/05/2025 KatalognummerSBT170DEW
Partinummer241102928 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato20/03/2025 KatalognummerSBT170DEW
Partinummer241102938 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato13/03/2025 KatalognummerSBT170DEW
Partinummer241002916 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato24/01/2025 KatalognummerSBT170DEW
Partinummer241002896 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato14/12/2024 KatalognummerSBT170DEW
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ Steril denatureret ethanol, 70% > Beholder: Trigger sprayflaske, mængde: 6 x 1 L