Få mere at vide
Contec™ Steril denatureret ethanol, 70%
BIOPHARMA
Blanding af 70% v/v denatureret ethanol med 30% renset vand. Contec™ Steril lav endotoksin alkohol, 70% er 0,2 mikron filtreret.
Brand:  Contec™ SBC570DE
1256.38 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15527171
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Garanteret endotoksin niveauer af< 0,25 EU/mL gør den ideel til brug i produktkontaktområder
  • GMP fremstillet under Grade A laminar flow luftstrøm i et Grade C renrum sikrer, at alkoholen, beholderen og emballagen er fri for forurening og partikler
  • Udløserspray og pose i flaske beskyttet system forhindrer flaskeindhold i at blive forurenet under brug
  • Flasker kan tømmes helt, hvilket eliminerer spild, så det er ikke nødvendigt at kassere ubrugt produkt under holdbarheden
  • Triggerspray kan indstilles til jet eller spray - stor dråbestørrelse reducerer risikoen for indånding og giver god overfladedækning
  • Dobbelt/tredobbelt pose pakket i lineær afrivningsemballage, så hver pose er nem at åbne, selv når du har handsker på
  • Steril via gammabestråling, så velegnet til brug i klasse A og B renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Denatureret ethanol
Ikke relevant
Farveløs
70 % denatureret ethanol med renset vand
Flaske med låg
Begrænset brug
Ja
5 L
Væske
Steril
Klar
70 % (v/v) Ethanol i 30 % renset vand
Steriliseret ved gammabestråling ved ikke mindre end 25 kGy
Filtreret
2 x 5 L
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ Steril denatureret ethanol, 70% > Beholder: Flaske med låg, Mængde: 2 x 5 L