Få mere at vide
Contec™ Steril CyChlor med Trigger Spray
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15979875 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
6 flasker
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15979875 1 l 6 flasker
1 options
Artikelnummer. 15979875 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SBT100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    1132.42 DKK / Pakke med 6
    Spare 242.58 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Leveres klar til brug og er effektiv mod bakterier og gær på 3 min. Contec™ Sterile CyChlor Solution er et nyt bredspektret desinfektionsmiddel designet til daglig brug.
  • Bredspektret effektivitet på 3 minutter sparer tid brugt på biodekontaminering
  • Filtreret til 0,2 mikron og fyldt i et Grade A-miljø, hvilket sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Velegnet til klasse A og B renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opvaskemiddel med renset vand
Form Flydende spray
pH 3 til 6
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Renrum i klasse A og B
Farve Klar
Sammensætning Væske
Beholdertype Trigger sprayflaske
Engangs Begrænset brug
Mængde 6/Cs.
Volumen (engelsk) 0,3 gal.
Volumen (metrisk) 1 l