Få mere at vide
Contec™ Steril CyChlor
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15969875 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
2 flasker
6 flasker
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15969875 5 l 2 flasker
15959875 1 l 6 flasker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15969875 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SBC500CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1220.42 DKK / Pakke med 2
    Spare 264.58 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Leveres klar til brug og er effektiv mod bakterier og gær på 3 min. Contec™ Sterile CyChlor Solution er et nyt bredspektret desinfektionsmiddel designet til daglig brug.
  • Bredspektret effektivitet på 3 minutter sparer tid brugt på biodekontaminering
  • Filtreret til 0,2 mikron og fyldt i et Grade A-miljø, hvilket sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Velegnet til klasse A og B renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsmiddel
Form Væske
pH 3 til 6
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Renrum i klasse A og B
Farve Klar
Sammensætning Væske
Beholdertype Beholder med låg
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Mængde 2/Cs.
Volumen (metrisk) 5 l