Få mere at vide
Microspec™ Sterile Cribbar prøveflasker (Volume: 500mL)
Artikelnummer. 15772155
Hætte farve:
Blå
Grøn
Hvid
White
Koncentration:
18mg/L when full
18mg/L, når den er fuld
Udoseret
Undosed
Tilsætningsstof:
EDTA
Natriumthiosulfat
Sodium Thiosulphate
Farve:
Gennemskinnelig
Green
Pakningsstørrelse:
Pakke med 84
Artikelnummer. 15772155
Brand: Microspec™ Q7
Anvendes til prøveudtagning, drikkebarhedstestning, screening af patogene bakterier
  • For sampling, potability testing, Legionella spp, pathogenic and indicator species
  • Squat bottles facilitating easy sampling from low drain points
  • Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
  • Caps are tamper evident
  • Stable on bench
  • Rectangular to make most of limited storage space
  • Squat Bottle for ease of sampling
  • Wide neck for ease of sampling and pipetting
  • Off-centre neck to aid sampling close fitting outlets
  • Includes label for marking
Tekniske data
ATCC® Yes
Hætte farve White
Cap Type Screw
Farve Green
Koncentration 18mg/L when full
Indhold og opbevaring Room Temperature
Tilsætningsstof EDTA
Registrerer Microorganisms
Format Disposable
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Microbiology Sampling Bottles with Label
Sterilitet Sterile
Fyld volumen 500 mL
Fyld vægt 538g
Til brug med (applikation) Sampling
Manuel/automatiseret Yes
Materiale Polypropylene
nr. pr. pakke 84
Mængde 500 mL
Prøvetype Water
Bredde (engelsk) 2.76 in.
Bredde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 4.92 in.
Højde (metrisk) 125 mm
Vægt (engelsk) 1.34 oz.
Vægt (metrisk) 38 g