Få mere at vide
Microspec™ Sterile Cribbar prøveflasker (Volume: 500mL)
Hætte farve:
Blå
Grøn
Hvid
White
Koncentration:
18mg/L when full
18mg/L, når den er fuld
Udoseret
Undosed
Tilsætningsstof:
EDTA
Natriumthiosulfat
Sodium Thiosulphate
Farve:
Gennemskinnelig
Green
Pakningsstørrelse:
Pakke med 84
Beskrivelse
- Til prøveudtagning, drikkevaretestning, Legionella spp, patogene og indikatorarter
- Squat-flasker gør det nemt at tage prøver fra lave drænpunkter
- Har halse med bred diameter for nem prøvetagning og pipettering
- Kasketter er manipulationssikre
- Stabil på bænken
- Rektangulær for at få mest muligt ud af begrænset lagerplads
- Squat flaske for nem prøveudtagning
- Bred hals for nem prøveudtagning og pipettering
- Ikke-centreret hals for at hjælpe med prøvetagning tætsluttende udtag
- Inkluderer etiket til mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | Ja |
| Hætte farve | Blå |
| Cap Type | Skrue |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Koncentration | 18mg/L, når den er fuld |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Tilsætningsstof | Natriumthiosulfat |
| Registrerer | Mikroorganismer |
| Format | Engangs |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Vis mere |