Få mere at vide
Microspec™ Sterile Cribbar prøveflasker (Volume: 1000mL)
Hætte farve:
Blå
Grøn
Green
Hvid
White
Koncentration:
10mg/L, når den er fuld
10mg/L, undosed
18 mg/L
180mg/L, udoseret
18mg/L, når den er fuld
18mg/L, undosed
Tilsætningsstof:
EDTA
Ingen
Natriumthiosulfat
Sdium Thiosulphate
Farve:
Gennemskinnelig
Green
Pakningsstørrelse:
Pakke med 56
Beskrivelse
- Til prøveudtagning, drikkevaretestning, Legionella spp, patogene og indikatorarter
- Squat-flasker gør det nemt at tage prøver fra lave drænpunkter
- Har halse med bred diameter for nem prøvetagning og pipettering
- Kasketter er manipulationssikre
- Stabil på bænken
- Rektangulær for at få mest muligt ud af begrænset lagerplads
- Squat flaske for nem prøveudtagning
- Bred hals for nem prøveudtagning og pipettering
- Ikke-centreret hals for at hjælpe med prøvetagning tætsluttende udtag
- Inkluderer etiket til mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | Ja |
| Hætte farve | Blå |
| Cap Type | Skrue |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Koncentration | 18mg/L, når den er fuld |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Tilsætningsstof | Natriumthiosulfat |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Mikrobiologi prøveudtagningsflasker med etiket |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |