Få mere at vide
Microspec™ Sterile Cribbar prøveflasker (Volume: 1000mL)
Artikelnummer. 15702165
Hætte farve:
Blå
Grøn
Green
Hvid
White
Koncentration:
10mg/L, når den er fuld
10mg/L, undosed
18 mg/L
180mg/L, udoseret
18mg/L, når den er fuld
18mg/L, undosed
Tilsætningsstof:
EDTA
Ingen
Natriumthiosulfat
Sdium Thiosulphate
Farve:
Gennemskinnelig
Green
Pakningsstørrelse:
Pakke med 56
Artikelnummer. 15702165
Brand: Microspec™ R2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har halse med bred diameter for nem prøvetagning og pipettering
  • Til prøveudtagning, drikkevaretestning, Legionella spp, patogene og indikatorarter
  • Squat-flasker gør det nemt at tage prøver fra lave drænpunkter
  • Har halse med bred diameter for nem prøvetagning og pipettering
  • Kasketter er manipulationssikre
  • Stabil på bænken
  • Rektangulær for at få mest muligt ud af begrænset lagerplads
  • Squat flaske for nem prøveudtagning
  • Bred hals for nem prøveudtagning og pipettering
  • Ikke-centreret hals for at hjælpe med prøvetagning tætsluttende udtag
  • Inkluderer etiket til mærkning
Tekniske data
ATCC® Ja
Hætte farve Hvid
Cap Type Skrue
Farve Gennemskinnelig
Koncentration 10mg/L, når den er fuld
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Tilsætningsstof EDTA
Format Engangs
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Mikrobiologi prøveudtagningsflasker med etiket
Sterilitet Steril
Fyld volumen 1000 mL
Fyld vægt 1080g
Til brug med (applikation) Indsamling af prøver
Manuel/automatiseret Ja
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 56
Mængde 1000 mL
Prøvetype Vand
Volumen (metrisk) prøve 1000 mL
Bredde (engelsk) 2,76 tommer.
Bredde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 8.30 tommer.
Højde (metrisk) 211 mm
Vægt (engelsk) 2,82 oz.
Vægt (metrisk) 80 g