Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Sterilt vogndæksel, lavet med Tyvek™, med lynlåse på begge sider i to hjørner
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeskrivelse
- Valideret til et sterilitetsgarantiniveau (SAL) på 10−6
- Hvert omslag er individuelt plastposer og mærket med et partinummer og udløbsdato for fuld sporbarhed
- Fremstillet af åndbart, hydrofobt Tyvek™ stof
- Modstår revner, punkteringer og partikler, samtidig med at den bevarer fremragende barriereegenskaber
- Fuldt tilpasseligt til specifikke anvendelsesbehov – dæksler kan speciallaves med elastik, lynlåse, tryklåse, gennemsigtige vinduespaneler eller ID-lommer
- Fremstillet og pakket i et ISO certificeret renrum
- Certifikater for sterilitet og overensstemmelse medfølger hver forsendelse
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forside |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 32 x 22 x 44 tommer |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelsesudstyr |