Få mere at vide
Nitritex™ Steril BioClean-D™ Laboratoriefrakke til engangsbrug
Beskrivelse
Engangsbrug giver fremragende komfort og beskyttelse. Den sterile BioClean-D™ Engangslaboratoriejakke har nitterlukninger, en bageste udluftning og tre lommer. Steriliseret ved gammabestråling.
- Trykknapper, åben manchet& bagudtræk og tre lommer
- Enestående komfort og beskyttelse
- Engangsbeklædning til engangsbrug
- Omhyggeligt undersøgt, designet& konstrueret
- Kompatibel til brug i ISO Klasse 4 renrum
- Lav fnug& holdbar
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | CleanTough Stof |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Knapper |
| Manchet stil | Åben |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Modstand | Kemikalier, Statisk |
| Antal lommer | 3 |
| Vis mere |