Få mere at vide
Nitritex™ Steril BioClean-D™ Laboratoriefrakke til engangsbrug
Artikelnummer. 15248298
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
1066,8 til 1143 mm
1143 til 1219,2 mm
838,2 til 914,4 mm
914,4 til 990,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst unitSize
15248298 X-Large 1066,8 til 1143 mm Pakke med 30
15218298 Lille 838,2 til 914,4 mm Pakke med 30
15258298 2X-stor 1143 til 1219,2 mm Pakke med 30
15238298 Større 914,4 til 990,6 mm Pakke med 30
15228298 Medium 838,2 til 914,4 mm Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15248298 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. SBDLCXL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug giver fremragende komfort og beskyttelse. Den sterile BioClean-D™ Engangslaboratoriejakke har nitterlukninger, en bageste udluftning og tre lommer. Steriliseret ved gammabestråling.
  • Trykknapper, åben manchet& bagudtræk og tre lommer
  • Enestående komfort og beskyttelse
  • Engangsbeklædning til engangsbrug
  • Omhyggeligt undersøgt, designet& konstrueret
  • Kompatibel til brug i ISO Klasse 4 renrum
  • Lav fnug& holdbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke
Størrelse X-Large
Materiale CleanTough Stof
Farve Hvid
Manchet stil Åben
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Antal lommer 3
Størrelse (metrisk) bryst 1066,8 til 1143 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Emballagetype Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 30 ydre poser pr. foret karton (30 stk.)
Konstruktion Spunbond polypropylen