Få mere at vide
Nitritex™ Steril BioClean-D™ Laboratoriefrakke til engangsbrug
Beskrivelse
Engangsbrug giver fremragende komfort og beskyttelse. Den sterile BioClean-D™ Engangslaboratoriejakke har nitterlukninger, en bageste udluftning og tre lommer. Steriliseret ved gammabestråling.
- Trykknapper, åben manchet& bagudtræk og tre lommer
- Enestående komfort og beskyttelse
- Engangsbeklædning til engangsbrug
- Omhyggeligt undersøgt, designet& konstrueret
- Kompatibel til brug i ISO Klasse 4 renrum
- Lav fnug& holdbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke |
| Størrelse | Større |
| Materiale | CleanTough Stof |
| Farve | Hvid |
| Manchet stil | Åben |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Antal lommer | 3 |
| Størrelse (metrisk) bryst | 914,4 til 990,6 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Vis mere |