Få mere at vide
Nitritex™ Steril BioClean-D™ Laboratoriefrakke til engangsbrug
Artikelnummer. 15218298
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
1066,8 til 1143 mm
1143 til 1219,2 mm
838,2 til 914,4 mm
914,4 til 990,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst Pakningsstørrelse
15218298 Lille 838,2 til 914,4 mm Pakke med 30
15258298 2X-stor 1143 til 1219,2 mm Pakke med 30
15238298 Større 914,4 til 990,6 mm Pakke med 30
15228298 Medium 838,2 til 914,4 mm Pakke med 30
15248298 X-Large 1066,8 til 1143 mm Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15218298 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. SBDLCS
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Engangsbrug giver fremragende komfort og beskyttelse. Den sterile BioClean-D™ Engangslaboratoriejakke har nitterlukninger, en bageste udluftning og tre lommer. Steriliseret ved gammabestråling.
  • Trykknapper, åben manchet& bagudtræk og tre lommer
  • Enestående komfort og beskyttelse
  • Engangsbeklædning til engangsbrug
  • Omhyggeligt undersøgt, designet& konstrueret
  • Kompatibel til brug i ISO Klasse 4 renrum
  • Lav fnug& holdbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale CleanTough Stof
Farve Hvid
Lukketype Buttons
Manchet stil Åben
Engangs Single-use
Sterilitet Steril
Modstand Chemicals, Static
Antal lommer 3
Størrelse (engelsk) Bryst 33 til 36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 838,2 til 914,4 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Emballagetype Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 30 ydre poser pr. foret karton (30 stk.)
Længde (engelsk) 5 fod. 4'' - 5 fod. 6 tommer