Få mere at vide
Greiner Bio-One Sterile aspirerende pipetter, 2 ml
Beskrivelse
- Fri for detekterbar DNase, RNase, humant DNANon-pyrogent, ikke-cytotoksisk
- Høj optisk klarhed, maksimal nøjagtighed
- Klar, letlæselig dimission
- Farvet lodret Schellbach stribe gør det betydeligt lettere at læse volu
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Fri for detekterbar DNase/RNase, menneskeligt DNA og pyrogener. Indholdet er ikke-cytotoksisk. |
| Oversigt | Aspiration - uden syntetisk filter |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Nej |
| Emballagetype | Individuelt indpakket i papir-/plastikemballage |
| Farve | Clear |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 277 mm |
| Type | Aspirating Pipet |
| Vis mere |