Få mere at vide
Texwipe™ Steril AlphaSat™ Alphawipe™ Viskere forvædet med 70 % IPA
Artikelnummer. 17727444 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17727444 4 x 4 tommer.
1 options
Artikelnummer. 17727444 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. STX1034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4145.00 DKK
    2730.94 DKK / Pakke med 400
    Spare 1414.06 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 100 % polyestermateriale med skåret kant, renrumsvasket.
  • En højabsorberende visker ideel til spildkontrol, rengøring og påføring af opløsning.
  • Renrum vasket og pakket, hvilket giver ultralave niveauer af ioner og ikke-flygtige rester.
  • Designet til brug på slibende overflader. Denne visker vil ikke nemt hænge eller slide og frigive partikler og fibre i processen eller miljøet.
  • Fremragende kemisk resistens for kompatibilitet med en række forskellige løsninger.
  • Møder USP < 797> og USP < 800> krav til visker.
  • Autoklavesikker (tør aftørring).
  • AlphaSat™ produkter er forvåde med 0,2μ m filtreret 70 % IPA / 30 % DIW eller 6 % IPA / 94 % DIW for brugervenlighed.
  • AlphaSat™ vinduesviskere giver en ensartet, optimeret rengøringseffektivitet med repeterbare VOC-niveauer for fugtighed.
  • AlphaSat™ forfugtede vinduesviskere er pakket i brugervenlige, genlukkelige skyderposer, hvilket reducerer opløsningens fordampning, der bevarer det konsekvente viskervådhedsniveau.
  • Individuelt parti kodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol.
Tekniske data
Produkttype Visker
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm
Materiale Polyester
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer.
Til brug med (applikation) Aftørring og rengøring af overflader, udstyr og dele
Sterilitet Steril
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X400 Sterile AlphaSat 10X10CM Alphawipe Wipers Pre -Wetted With 70% IPA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol