Få mere at vide
AGMA Sterilt alkalisk vaskemiddel
Beschreibung
Steril alkalisk vaskemiddel fjerner effektivt genstridige forurenende stoffer før desinfektion, herunder synlig snavs eller ophobning af rester fra tidligere desinfektionsbehandlinger.
Med en pH på 12 er den meget effektiv til at nedbryde proteiner, hvilket gør den perfekt til det første skridt i oprydningen af spild eller til indledende rengøring af nye produktionsrenrum.
- En pH på 12 er ideel til dybderensning og rengøring med høj proteinmængde.
- Særligt effektiv mod proteinholdige og organiske rester.
- Fjerner ophobninger, som neutrale eller sure rengøringsmidler måske ikke har.
- Lav skumdannelse
- Efterlader ikke væsentlige rester.
- Lavet med WFI-vand.
- Fremstillet i klasse C/D renrum.
- Kvalitetsledelse certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015.
- Fremstillet i overensstemmelse med cGMP-retningslinjerne.
- Fuldstændig sporbar med understøttende analyse.
- Fås i 1 L og 5 L kapselflasker samt 900 ml triggerflasker
- Vådservietter imprægneret i et Grade C-miljø
- Blandet med WFI-kvalitetsvand for at sikre et lavt endotoksinniveau
- 2 års uåbnet holdbarhed
- Certificering tilgængelig for fuld sporbarhed Tilgængelig i en række formater, der passer til dine SOP'er
- 500 ml og 900 ml aftrækkersprays for nem brug for operatører
- Bekvemt 1 L eller 5 L væske til dosering af tørre servietter eller brug i moppesystemer
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Sterilt alkalisk vaskemiddel i WFI |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Væske |
| pH | 11,5 til 12,5 |
| Duft | Uparfumeret |
| Sterilitet | Steril |
| Udseende | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Beholdertype | Flaske med låg |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sterile Alkaline Detergent
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.